Learn More
Acetato de metilo (3-oxo-2-pentilciclopentil), TRC
Código de producto. 30482284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482284 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30482284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26608010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
CAS 24851-98-7
Fórmula molecular C13H22O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O
Nombre IUPAC 2-(3-oxo-2-pentilciclopentil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 226.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1569