Learn More
Metil 3-Nitroisonicotinato, TRC
Código de producto. 30240956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240956 500 mg 500 miligramos
30240555 100 mg 100 miligramos
30240605 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM340050500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103698-10-8
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.13
Sinónimo Methyl 3-Nitropyridine-4-carboxylate;
Nombre IUPAC metil-3-nitropiridina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Nitroisonicotinate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0328