Learn More
Metil 3-nitrobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783393 25 g Frasco de plástico 25 g
10109981 100 g Frasco de plástico 100 g
10320894 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168440250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-95-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007250
Clave InChI AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
Nombre IUPAC metil 3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-nitrobenzoate
Punto de fusión 76°C to 80°C
Color Beige
Punto de ebullición 279°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CO2CH3
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 378
Índice Merck 10, 6435
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino