Learn More
3-Nitrobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492138 250 g 250 g
11482138 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15155.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-nitrobenzoato de metilo se empleaba en la preparación de yodoareno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-95-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007250
Clave InChI AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
Nombre IUPAC metil 3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-nitrobenzoate
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 279°C
Cantidad 250 g
Beilstein 392449
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%