Learn More
3-(N-bencilamino)propionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(N-Benzylamine)propionate |
| CAS | 23574-01-8 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | β-Alanine, N-(phenylmethyl)-, methyl ester, β-Alanine, N-benzyl-, methyl ester (8CI), Methyl 3-(benzylamino)propanoate, Methyl 3-(benzylamino)propionate, Methyl N-(benzyl)-3-aminopropionate, Methyl N-benzyl-β-alaninate, N-Benzyl-β-alanine methyl ester, 3-(Benzylamino)propanoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)7-8-12-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(bencilamino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |