Learn More
Metil 3-metiltiofeno-2-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334915 5 g 5 g
11324915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81452-54-2 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81452-54-2
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.20
Número MDL MFCD00234332
Clave InChI BRWROFVPMUPMJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 3-methyl-thiophene-2-carboxylate, d methyl ester, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem10098, pubchem22915, ksc495k9b
PubChem CID 580757
Nombre IUPAC metil 3-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Índice de refracción 1.5168
Cantidad 5 g
Beilstein 116836
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 99%