Learn More
3-(metiltio)propionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(methylthio)propionate |
| CAS | 13532-18-8 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O2 S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCSC |
| Nombre IUPAC | metil 3-metilsulfanilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 134.197 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.04 |