Learn More
Metil 3-(metiltio)propionato, 99+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10712243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712243 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10712243
Marca: Thermo Scientific Acros 147000050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13532-18-8
Fórmula molecular C5H10O2S
Peso molecular (g/mol) 134.19
Número MDL MFCD00008565
Clave InChI DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate
PubChem CID 61641
Nombre IUPAC metil 3-metilsulfanilpropanoato
SMILES COC(=O)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(methylthio)propionate
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido