Learn More
3-(metiltio)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(Methylthio)benzoate |
| CAS | 90721-40-7 |
| Fórmula molecular | C9H10O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Methylsulfanylbenzoic acid methyl ester, Methyl m-(methoxycarbonyl)phenyl sulfide, Methyl m-(methylthio)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-4-3-5-8(6-7)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(SC)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-metilsulfanilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0402 |