Learn More
Metil 3-metilfenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10650745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10650745 5 g Frasco de vidrio 5 g
10650935 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10650745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53088-69-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53088-69-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00968468
Clave InChI AWTKFTNNPQGGLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-m-tolyl acetate, methyl 3-methylphenylacetate, methyl 2-3-methylphenyl acetate, 3-methylphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl 2-m-tolylacetate, m-tolylacetic acid methyl ester, m-toly-acetic acid methyl ester, m-tolyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-3-methylphenyl ethanoate
PubChem CID 5135288
Nombre IUPAC metil 2-(3-metilfenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methylphenylacetate
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 117°C (13.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2COOCH3
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido