Learn More
3-Metilaminocrotonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439646 5 g 5 g
11429646 1 g 1 g
11449646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20199.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13412-12-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
It is employed as an intermediate in the synthesis of an analogue to amlodipine, bearing a short amino polyethylene glycol chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la síntesis de un análogo a la amlodipina, con una corta cadena de amino polietilenglicol.
Solubilidad
Soluble en agua a 54 g/l y 25 °C, Calc.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13412-12-9
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00027383
Clave InChI QAKYFFYZPIPLDN-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo methyl 3-methylaminocrotonate, methyl e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 2e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 3-methylaminobut-2-enoate, beta-n-methylaminocrotonic acid methyl ester, methyl 3-methyl-amino crotonate, e-methyl 3-methylamino but-2-enoate, 3-methylamino isocrotonic acid methyl ester, 2-butenoic acid,3-methylamino-,methyl ester, e-3-methylamino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 5846045
Nombre IUPAC (E)-3-(Metilamino)but-2-enoato de metilo
SMILES CC(=CC(=O)OC)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methylaminocrotonate
Punto de fusión 60°C to 63°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water at (54g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%