Learn More
Propanoato de metil 3-(metil(pentil)amino, TRC
Código de producto. 30480038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480038 25 mg 25 miligramos
30478147 10 mg 10 miligramos
30472533 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33487125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 744266-99-7
Fórmula molecular C10H21NO2
Peso molecular (g/mol) 187.28
Sinónimo Ibandronate Sodium in-House Impurity, N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine Methyl Ester
Nombre IUPAC metil-3-[metil(pentil)amino]propanoato
SMILES CCCCCN(C)CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO2/c1-4-5-6-8-11(2)9-7-10(12)13-3/h4-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1572