Learn More
3-metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato de metilo, Mikromol
Código de producto. 30459004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459004 25 mg
1 options
Código de producto. 30459004 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0156.080025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester
CAS 90101-87-4
Nombres de analitos o componentes 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O4/c1-11-15(19)13-9-6-10-14(18(20)21-2)17(13)22-16(11)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
Nombre IUPAC 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 294.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0892 g/mol