Learn More
3-metil-4-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429057 25 g 25 g
11419057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20627.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24078-21-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24078-21-5
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00085640
Clave InChI IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
Nombre IUPAC metil 3-metil-4-nitrobenzoato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 97%