Learn More
Metil 3-metil-2-nitrobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448498 25 g 25 g
15458498 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61907.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5471-82-9 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-82-9
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD01003947
Clave InChI NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
PubChem CID 79621
Nombre IUPAC metil 3-metil-2-nitrobenzoato
SMILES CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido