Learn More
Metil 3-metil-2-furoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498813 5 g 5 g
11408820 10 g 10 g
11408823 25 g 25 g
11418823 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10541.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6141-57-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Methyl 3-methyl-2-furoate is an important raw material used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.It is a volatile substance in the unfermented apple pomace.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 3-metil-2-furoato es una importante materia prima utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.es una sustancia volátil en la pomaza de manzana no fermentada.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6141-57-7
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00014110
Clave InChI AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
PubChem CID 350231
Nombre IUPAC metil 3-metilfurano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-2-furoate
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 60°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 116835
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%