Learn More
3-metil-2-butenoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Methyl-2-butenoate |
| CAS | 924-50-5 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Senecioic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester, 3-Methylcrotonic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-Dimethacrylate, Methyl 3,3-Dimethylacrylate, Methyl 3-Methylcrotonate, Methyl Dimethylacrylate, Methyl Senecioate, Methyl beta,beta-Dimethylacrylate, Methyl beta-Methylcrotonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilbut-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |