Learn More
3-Metoxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448987 1 g 1 g
11458987 5 g 5 g
11468987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20586.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62353-75-7 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62353-75-7
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00102115
Clave InChI MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, acmc-20abea, methyl 3-methoxythiophene carboxylate, methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy-,methyl ester, 3-methoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 701637
Nombre IUPAC 3-Metoxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(OC)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 60°C to 63°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%