Learn More
3-Metoxifenilacetato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469706 2.5 g 2.50 g
11479706 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20237.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18927-05-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Methyl 3-methoxyphenylacetate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxifenilacetato de metilo es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18927-05-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00017205
Clave InChI BSVIOYCZTJRBDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3-methoxyphenyl acetate, methyl 3-methoxyphenylacetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, methyl ester, acetic acid, m-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 3-methoxyphenyl acetate, 3-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, acmc-1brer, methyl m-methoxyphenylacetate, methyl 3-methoxy-phenylacetate
PubChem CID 519609
Nombre IUPAC 2-(3-Metoxifenil)acetato de metilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxyphenylacetate
Punto de ebullición 86°C to 88°C (0.5 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 97%