Learn More
3-Metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352846 10 g 10 g
11362846 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09041.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5368-81-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017193
Clave InChI DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
PubChem CID 79332
Nombre IUPAC 3-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxybenzoate
Densidad 1.15
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.527
Cantidad 10 g
Beilstein 2208567
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%