Learn More
3-Metoxi-4-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475337 5 g 5 g
11465337 1 g 1 g
11485337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22695.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3556-83-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00082710
Clave InChI LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Punto de fusión 47°C to 50°C
Punto de ebullición 119°C to 120°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5295
Cantidad 5 g
Beilstein 1948339
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%