Learn More
3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372766 5 g 5 g
11362766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08886.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5307-17-5 | Molecular Formula: C9H9NO5 | Molecular Weight: 211.17 g/mol
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate is used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxi-2-nitrobenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5307-17-5
Fórmula molecular C9H9NO5
Peso molecular (g/mol) 211.17
Número MDL MFCD00051968
Clave InChI FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
Nombre IUPAC metil 3-metoxi-2-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2697098
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.18
Porcentaje de pureza 98%