Learn More
3-mercaptopropionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Mercaptopropionate |
| CAS | 2935-90-2 |
| Fórmula molecular | C4H8O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercatopropropanoic Acid Methyl Ester, 3-Thiopropanoic Acid Methyl Ester, MPM, MPM (thiol), Methyl 3-Mercaptopropionoate, Methyl beta-Mercaptopropionate, NSC 137814, beta-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCS |
| Nombre IUPAC | 3-Sulfanilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0245 |