Learn More
3-Mercaptopropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415576 25 g 25 g
11425576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11415576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20718.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2935-90-2 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Methyl 3-mercaptopropionate is a click chemistry reagent used in the modification of oxazolines using thiol-ene click modification. It also has implications for self-assembled monolayers (SAMs). It is used in the colorimetric detection of mercury(II) in a high-salinity solution using gold nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-mercaptopropionato de metilo es un reactivo químico click utilizado en la modificación de oxazolinas usando la modificación de click de tiol-eno. También tiene consecuencias para las monocapas autoensambladas (SAM, por sus siglas en inglés). Se utiliza en la detección colorimétrica de mercurio(II) en una solución de alta salinidad con nanopartículas de oro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2935-90-2
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.166
Número MDL MFCD00004895
Clave InChI LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
PubChem CID 18050
Nombre IUPAC 3-Sulfanilpropanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-mercaptopropionate
Densidad 1.085
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 25 g
Número UN UN1228
Beilstein 1742952
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 98%