Learn More
Metil 3-Mercaptobenzoato, ~85%, TRC
Código de producto. 30464496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464496 5 g 5 g
30464716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3207305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72886-42-1
Fórmula molecular C8 H8 O2 S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Nombre IUPAC metil 3-sulfanilbenzoato
SMILES COC(=O)c1cccc(S)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Mercaptobenzoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-3-2-4-7(11)5-6/h2-5,11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0245