Learn More
Metil 3-Keto-7alfa, 12alfa-dihidroxi-5beta-colanoato, TRC
Código de producto. 30472671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472671 100 mg 100 miligramos
30470226 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315055100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14772-99-7
Fórmula molecular C25H40O5
Peso molecular (g/mol) 420.58
Sinónimo 7,12-Dihydroxy-3-oxocholan-24-oic Acid Methyl Ester, 7α,12α-Dihydroxy-3-oxo-5β-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, 7α,12α-Dihydroxy-3-oxo-5β-cholanic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxoisodeoxycholate
Nombre IUPAC metil(4R)-4-[(5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]pentanoato
SMILES O[C@H](C[C@@](CC1=O)([H])[C@@](CC1)(C)[C@@]2([H])C[C@@H]3O)[C@@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(OC)=O)([H])[C@]34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-15,17-21,23,27-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.2876