Learn More
Metil 3-ceto-7alfa,12alfa-dihidroxi-5alfa-colanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Keto-7a,12a-dihydroxy-5a-cholanoate |
| CAS | 14772-92-0 |
| Fórmula molecular | C25 H40 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-15,17-21,23,27-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 420.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.2876 |