Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10075752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10075752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10471295 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10525465 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10075752 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC31920DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 41221-47-0
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00037077
Clave InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-isocyanatobenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16