Learn More
3-Yodo-4-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492120 5 g 5 g
11402130 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28734.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90347-66-3 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Methyl 3-Iodo-4-methylbenzoate is used as a reagent in the synthesis of [(pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamides as selective discoidin domain receptor 1 (DDR1) inhibitors. Also used as a reagent in the preparation of orally bioavailable GZD824 targeting Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) kinase and overcoming antitumor drug resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodo-4-metilbenzoato de metilo se utiliza como reactivo en la síntesis de [(pirazolo[1,5-a]piridmidinil)etinil]benzamidas como inhibidores selectivos del receptor de dominio de discoidina 1 (DDR1). También se usa como reactivo en la preparación de GZD824 biodisponible por vía oral dirigida a la quinasa Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) y la superación de la resistencia a los fármacos antitumorales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90347-66-3
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.073
Número MDL MFCD00230583
Clave InChI NKMHAOTZPFVSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-iodo-p-toluate, methyl-3-iodo-4-methylbenzoate, methyl 3-iodo-4-methyl-benzoate, 2-iodo-4-methoxycarbonyl toluene, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methylbenzoate, 3-iodo-4-methylbenzoic acidmethyl ester, methyl 3-iodo-4-meth, ksc495m1r
PubChem CID 13614033
Nombre IUPAC 3-yodo-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
Índice de refracción 1.5975
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 98%