Learn More
Metil 3-yodo-4-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422044 25 g Frasco de vidrio 25 g
10693595 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399090250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35387-93-0
Fórmula molecular C9H9IO3
Peso molecular (g/mol) 292.07
Número MDL MFCD00052925
Clave InChI GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
Nombre IUPAC metil 3-yodo-4-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 93°C to 95°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(I)COOCH3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.