Learn More
Metil 3-yodo-4-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438833 25 g 25 g
11428833 5 g 5 g
11448833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10549.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35387-93-0
Fórmula molecular C9H9IO3
Peso molecular (g/mol) 292.07
Número MDL MFCD00052925
Clave InChI GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
Nombre IUPAC metil 3-yodo-4-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2692711
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.07
Porcentaje de pureza 98%