Learn More
Metil 3-yodo-1H-indol-6-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10543423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10630875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10543423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07519CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850374-98-0
Fórmula molecular C10H8INO2
Peso molecular (g/mol) 301.083
Número MDL MFCD06797504
Clave InChI WUFYFIRKVXAESN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-iodo-1h-indole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-iodo-, methyl ester
PubChem CID 7127830
Nombre IUPAC metil 3-yodo-1H-indol-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.08
Porcentaje de pureza 97%