Learn More
Propionato de metilo 3-(imidazol-4-ilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(Imidazol-4-yl) Propionate |
| CAS | 31434-93-2 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2.ClH/c1-11-7(10)3-2-6-4-8-5-9-6;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCc1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-(1H-imidazol-4-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0509 |