Learn More
3-Hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449647 25 g 25 g
11429647 1 g 1 g
11439647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22129.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5118-06-9 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo se usa en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5118-06-9
Número MDL MFCD00055642
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 107°C to 109°C (13 mmHg)
Fórmula molecular C6H6O3S
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI FYOPNADYSPZUAT-WAYWQWQTSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)O
Nombre IUPAC 3-hidroxitiofeno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 158.17
PubChem CID 581127
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Porcentaje de pureza 97%