Learn More
3-hidroxipropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-hydroxypropanoate |
| CAS | 6149-41-3 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCO |
| Nombre IUPAC | metil 3-hidroxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |