Learn More
Metil 3-hidroxifenilacetato, TRC
Código de producto. 30011490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011490 5 g 5 g
30010013 10 g 10 g
30011463 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3127855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42058-59-3
Fórmula molecular C26 H27 Cl O10
Peso molecular (g/mol) 534.94
Sinónimo 3-Hydroxybenzeneacetic Acid Methyl Ester, (3-Hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl ester, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(3-Hydroxyphenyl)acetate, Methyl 3-Hydroxybenzeneacetate, Methyl m-hydroxyphenylacetate
Nombre IUPAC prop-2-enilo (3R,6S)-6-[2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O[C@@H]3OC([C@H](O)C(O)C3O)C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27ClO10/c1-4-13-34-23(32)22-20(30)19(29)21(31)24(35-22)36-25(33)26(2,3)37-17-11-7-15(8-12-17)18(28)14-5-9-16(27)10-6-14/h4-12,19-22,24,29-31H,1,13H2,2-3H3/t19?,20-,21?,22?,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.129