Learn More
3-(Hidroximetil)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(Hydroxymethyl)Benzoate |
| CAS | 67853-03-6 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methyl m-Hydroxymethylbenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-(hidroximetil)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |