Learn More
3-hidroxiisoxazol-5-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30466953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466953 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30466953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3127005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Fórmula molecular C5 H5 N O4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1onc(O)c1
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-1,2-oxazol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 143.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0219