Learn More
3-hidroxiisoxazol-5-carboxilato de metilo, TRC
Product Code. 30467475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30467475 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30467475 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3127001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Fórmula molecular C5 H5 N O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1onc(O)c1
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-1,2-oxazol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 143.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0219