Learn More
Metil-3-hidroxiisotiazol-5-carboxilato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 100241-89-2 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO3S/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(O)ns1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-hidroxi-1,2-tiazol-5-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.999 |