Learn More
Metil 3-Hidroxibutirato, TRC
Código de producto. 30484234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484234 50 mg 50 miligramos
30468228 100 mg 100 miligramos
30465310 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31258350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1487-49-6
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Butyric acid, 3-hydroxy-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (±)-Methyl 3-hydroxybutanoate, 3-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl (RS)-3-hydroxybutyrate, Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl beta-hydroxybutyrate
Nombre IUPAC Metil 3-hidroxibutanoato
SMILES COC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxybutyrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063