Learn More
3-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30482656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482656 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30482656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31255025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxybenzoate
CAS 19438-10-9
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzoic acid','3-hydroxy-','methyl ester, Benzoic acid','m-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3-hydroxybenzoate, Methyl m-hydroxybenzoate, NSC 40536, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC metil 3-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473