Learn More
Metil 3-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437067 25 g 25 g
11447067 100 g 100 g
11457067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14425.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Methyl 3-hydroxybenzoate is used in the preparation of 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde and O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzoato de metilo se utiliza en la preparación de fosforotioato de O-[3-metil-4-(metiltio)fenil]O-(3-metilcarboxifenilo) de O-metilo e 3-hidroxibenceno-1,2-dicarbaldehído.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, sulfóxido de dimetilo, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19438-10-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002295
Clave InChI YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
Nombre IUPAC metil 3-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 70°C to 72°C
Punto de ebullición 280°C to 281°C (708 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2208129
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%