Learn More
3-hidroxiantranilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Hydroxyanthranilate |
| CAS | 17672-21-8 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-hydroxybenzoate, 3-Hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(O)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |