Learn More
3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498226 5 g 5 g
11408236 25 g 25 g
11418236 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15329.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 713-52-0 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 713-52-0
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00016997
Clave InChI UEGCRFNWTGYVKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-, methyl ester, 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-nitro-benzoate, methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoate, pubchem20121, acmc-209oia, ksc379e5n, 5-methoxycarbonyl-2-nitrophenol, methyl3-hydroxy-4-nitronemzoate
PubChem CID 294866
Nombre IUPAC 3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2583832
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%