Learn More
Metil 3-Hidroxi-4-metilpentanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 65596-31-8 |
| Fórmula molecular | C7H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-methyl-valeric Acid Methyl Ester, 3-Hydroxy-4-methyl-pentanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | metil-3-hidroxi-4-metilpentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0943 |