Learn More
Metil 3-hidroxi-4,5-dimetoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30473240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473240 500 mg 500 miligramos
30483347 2.5 g 2.50 g
30469846 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM780505500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83011-43-2
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-4,5-dimetoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1cc(O)c(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-13-8-5-6(10(12)15-3)4-7(11)9(8)14-2/h4-5,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685