Learn More
Metil 3-hidroxi-2-naftoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333576 5 g 5 g
11343576 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14533.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883-99-8
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.209
Número MDL MFCD00004099
Clave InChI YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
PubChem CID 70163
Nombre IUPAC metil 3-hidroxinaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
Punto de fusión 72°C to 74°C
Punto de ebullición 205°C to 207°C (160 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1074526
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza ≥98%