Learn More
Metil 3-hidrazinotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10222452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222452 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10475122 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01751DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75681-13-9
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00052080
Clave InChI RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2777595
Nombre IUPAC metil 3-hidraziniltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 97%