Learn More
3-Hexenoato de metilo, 95+ %, predominantemente trans, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702294 5 g Frasco de vidrio 5 g
10014973 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2396-78-3
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00672771
Clave InChI XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
PubChem CID 5362782
Nombre IUPAC (E)-hex-3-enoato de metilo
SMILES CCC=CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hexenoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.915
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación